Learn More
Witeg™ Tropftrichter
Artikelnummer. 10791814
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Verbindungsnummer:
14/23
29/32
Sperrhahn:
Ja
Ja, PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verbindungsnummer Sperrhahn Packungsgröße
10791814 250 ml 14/23 Ja -
10178391 50 ml 29/32 Ja 1 Stück
10051873 50 ml 14/23 Ja 1 Stück
10002403 250 ml 29/32 Ja 1 Stück
10668083 100 ml 14/23 Ja, PTFE 1 Stück
10347243 250 ml 14/23 Ja, PTFE 1 Stück
10741924 25 ml 14/23 Ja -
10357243 500 ml 29/32 Ja, PTFE -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10791814 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 1 850 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.55 €
    110.57 € / 1 Stück
    Sparen 2.98 €
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Witeg™ Tropftrichter sind mit einem Absperrhahn ausgestattet, um Flüssigkeiten kontrolliert und tropfenweise zu transferieren.
  • Tropftrichter, nach DIN 12567
  • Zylindrisch
  • Druckausgleichsschlauch
  • Messlinien
  • ST-Absperrhahn
  • Schraubengewinde-Mutter
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zertifizierung/Konformität DIN 12567
Skala Ja
Enthält Feststellmutter mit Schraubengewinde
Graduierungen 5 ml
Verbindungsnummer 14/23
Sperrhahn Ja
Produkttyp Tropftrichter