Learn More
Drotaveraldine, TRC
Artikelnummer. 17952095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17952095 100 mg 100 Milligramm
17950855 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952095 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD689670100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54088-62-9
Summenformel C24H29NO5
Molekulargewicht (g/mol) 411.49
Synonym Methanone, (6,7-diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)-, (6,7-Diethoxy-3,4-dihydro-1-isoquinolinyl)(3,4-diethoxyphenyl)methanone, Dihydroperparaldine, Drotaveraldine
SMILES CCOc1ccc(cc1OCC)C(=O)C2=NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drotaveraldine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H29NO5/c1-5-27-19-10-9-17(14-20(19)28-6-2)24(26)23-18-15-22(30-8-4)21(29-7-3)13-16(18)11-12-25-23/h9-10,13-15H,5-8,11-12H2,1-4H3
Formelmasse 411.2046
Reinheit (%) >95%