Learn More
Drotaverinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30380999
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380999 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD68970010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Drotaverine Hydrochloride
CAS 985-12-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C24 H31 N O4 . Cl H
Menge 10 mg
Synonym Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), Isoquinoline, 1-(3,4-diethoxybenzylidene)-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI,8CI), Isoquinoline, 1-[(3,4-diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (9CI), Drotaverin hydrochloride, Drotaverine hydrochloride, Drotaverinium chloride, Drotin, Isodihydroperparine hydrochloride, NOSH-BRA, No-Spa, No-Spa hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa
InChI-Formel InChI=1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-;
SMILES Cl.CCOc1ccc(\C=C\2/NCCc3cc(OCC)c(OCC)cc23)cc1OCC
IUPAC-Name (1Z)-1-[(3,4-Diethoxyphenyl)methyliden]-6,7-diethoxy-3,4-dihydro-2H-isochinolin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 433.97
Formelmasse 433.202
Reinheit (%) >95