missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Droxidopa, Mikromol™

Artikelnummer. 17953446
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953446 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17953446 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3786.000250

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Droxidopa
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-threo-Droxidopa
CAS 23651-95-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-threo-Droxidopa
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C9 H11 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, (βR)-, L-Tyrosine, β,3-dihydroxy-, threo-, Serine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-, L-threo- (8CI), (βR)-β,3-Dihydroxy-L-tyrosine, (-)-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, (2S,3R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, DOPS, Droxidopa, L-DOPS, L-Threodops, L-threo-3,4-Dihydroxyphenylserine, L-threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, L-threo-DOPS, L-threo-β-(3,4-Dihydroxyphenyl)serine, Northera, SM 5688, threo-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-serine, threo-Dopaserine
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO5/c10-7(9(14)15)8(13)4-1-2-5(11)6(12)3-4/h1-3,7-8,11-13H,10H2,(H,14,15)/t7-,8+/m0/s1
SMILES N[C@@H]([C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-3-hydroxypropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 213.19
Menge 250 mg
Formelmasse 213.0637 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.