Learn More
MP Biomedicals Drogenmissbrauch-Schnelltest – Alkoholteststreifen
Artikelnummer. 31454303 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Gebrauchsfertig (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
31454303 Gebrauchsfertig (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454303 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07RD4013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 €
    2.44 € / 1 Tests
    Sparen 255.56 €
    99% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Alkoholteststreifen ist ein auf Immunochromatographie basierender, einstufiger In-vitro-Test.
Der Schnelltest auf Drogenmissbrauch – Alkoholteststreifen – basiert auf der hohen Spezifität der Alkoholoxidase (AlOx) für Ethylalkohol in Gegenwart von Peroxidase und Enzymsubstraten wie Tetramethylbenzidin (TMB). Die deutliche Farbentwicklung auf dem Reaktionskissen war bereits nach weniger als 20 Sekunden zu beobachten, nachdem die Urinproben mit einer Ethylalkoholkonzentration von über 0,04 % über das Reaktionskissen gewandert waren. Es sei darauf hingewiesen, dass auch andere Alkohole wie Methyl-, Propanyl- und Allylalkohol auf dem Reaktionskissen eine ähnliche Färbung entwickeln würden. Diese Alkohole sind jedoch normalerweise nicht im Urin nachweisbar.
  • CE-zertifiziert
  • Es dient der qualitativen Bestimmung von Alkohol in menschlichen Urinproben.
  • Für diese Referenz gelten folgende Parameter und Grenzwerte: Alkohol 40 mg/dL.
Spezifikation
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten Alkohol
Format Teststreifen
Form Gebrauchsfertig (RTU)