Learn More
MP Biomedicals Drogenmissbrauchs-Schnelltest – Benzodiazepin-Teststreifen
Artikelnummer. 31454286 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Gebrauchsfertig (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
31454286 Gebrauchsfertig (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454286 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07RD7017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.60 €
    0.64 € / 1 Tests
    Sparen 67.96 €
    99% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Benzodiazepin-Teststreifen ist ein auf Immunochromatographie basierender, einstufiger In-vitro-Test.
Der Benzodiazepin-Schnelltest (Drogenmissbrauchs-Schnellteststreifen) basiert auf dem Prinzip einer spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
  • CE-zertifiziert
  • Anpassbare Abschaltwerte
  • Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Phencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol
  • Es dient der qualitativen Bestimmung von Benzodiazepinen und Metaboliten in menschlichen Urinproben.
  • Für diese Referenz sind der Parameter und der Grenzwert wie folgt: Benzodiazepin 300 ng/ml.
Spezifikation
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten Benzodiazepine (BZO)
Format Teststreifen
Form Gebrauchsfertig (RTU)