Learn More
MP Biomedicals Schnelltest auf Drogenmissbrauch - Kassette 5 Parameter (AMP1000/COC300/MDMA500/OPI300/THC50)
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteDescription
Der Drogenmissbrauchs-Schnelltest - Kassette basiert auf dem Prinzip der spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
- CE-zertifiziert
- Es dient der qualitativen Bestimmung von Arzneistoffen und Metaboliten in menschlichen Urinproben.
- Maßgeschneiderte Tests mit individuell angepassten Kombinationen
- Lieferung inklusive Einwegpipette
- Drogennachweis in einer menschlichen Urinprobe
- Maßgeschneiderte Tests mit individuell angepassten Kombinationen
- Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Pencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol. Verfälschungsparameter: Oxidationsmittel, Bleichmittel, Pyridiniumchlorochromat, Nitrit, Kreatinin, pH-Wert und spezifisches Gewicht
- Für diese Referenz gelten folgende Parameter und Grenzwerte: Amphetamin 1000 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, MDMA 500 ng/ml, Opiate 300 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Specifications
Specifications
| CE-Zeichen | Selbsternannt |
| Clia Complexity | Nicht zutreffend |
| Nachweisbare Analyten | Amphetamine (AMP), Cocaine (COC), Methylenedioxymethamphetamine (MDMA), Opiates (OPI), Cannabinoide (THC) |
| Form | Gebrauchsfertig (RTU) |