Learn More
MP Biomedicals Schnelltest auf Drogenmissbrauch - Becher 10 Parameter (AMP1000/BUP10/BZD300/COC300/K2-SPICE50/M-AMP1000/OPI300/TCA1000/THC50/CREA)
Artikelnummer. 31454338 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Gebrauchsfertig (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
31454338 Gebrauchsfertig (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454338 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07RD721014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 €
    7.13 € / 1 Tests
    Sparen 747.87 €
    99% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Drug of Abuse Rapid Test - Cup 10 parameters ist ein immunochromatographischer Ein-Schritt-In-vitro-Test.
Der Drug of Abuse Rapid Test - Cup basiert auf dem Prinzip der spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
  • CE-zertifiziert
  • Drogennachweis in einer menschlichen Urinprobe
  • Maßgeschneiderte Tests mit individuell angepassten Kombinationen
  • Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Pencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol. Parameter für Verfälschungen: Oxidationsmittel, Bleichmittel, Pyridiniumchlorochromat, Nitrit, Kreatinin, pH-Wert und spezifisches Gewicht
  • Für diese Referenz gelten folgende Parameter und Grenzwerte: Amphetamin 1000 ng/ml, Buprenorphin 10 ng/ml, Benzodiazepin 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, synthetisches Cannabis K2 50 ng/ml, Methamphetamin 1000 ng/ml, Opiat 300 ng/ml, trizyklisches Antidepressivum 1000 ng/ml, THC 50 ng/ml und Kreatinin.
Spezifikation
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten Amphetamine (AMP), Buprenorphine (BUP), Benzodiazepines (BZO), Cocaine (COC), Synthetic Marijuana (K2), Methamphetamine (mAMP), Opiates (OPI), Tricyclic Antidepressants (TCA), Cannabinoide (THC), Creatinine, Cannabinoide (THC)
Form Gebrauchsfertig (RTU)