Learn More
MP Biomedicals Drogenmissbrauch-Schnelltest - Dip-Karte 6 Parameter (BZD300/BUP10/COC300/MTD300/OPI300/THC50)
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Der Schnelltest auf Drogenmissbrauch – Dip Card – basiert auf dem Prinzip einer spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
- CE-zertifiziert
- Es dient der qualitativen Bestimmung von Arzneistoffen und Metaboliten in menschlichen Urinproben.
- Maßgeschneiderte Tests mit individuell angepassten Kombinationen
- Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Pencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol
- Verfälschungsparameter: Oxidationsmittel, Bleichmittel, Pyridiniumchlorochromat, Nitrit, Kreatinin, pH-Wert und spezifisches Gewicht
- Für diese Referenz gelten folgende Parameter und Grenzwerte: Benzodiazepin 300 ng/ml, Buprenorphin 10 ng/ml, Methadon 300 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, Opiate 300 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Spezifikation
Spezifikation
| CE-Zeichen | Selbsternannt |
| Clia Complexity | Nicht zutreffend |
| Nachweisbare Analyten | Benzodiazepines (BZO), Buprenorphine (BUP), Methadone (MTD), Cocaine (COC), Opiates (OPI), Cannabinoide (THC) |
| Form | Gebrauchsfertig (RTU) |