Learn More
MP Biomedicals Schnelltest auf Drogenmissbrauch - Dip-Karte 7 Parameter (AMP1000/BUP10/COC300/MDMA500/MTD300/OPI300/THC50)
Artikelnummer. 31454326 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Form:
Gebrauchsfertig (RTU)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Form
31454326 Gebrauchsfertig (RTU)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31454326 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 07RD707016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.95 €
    2.81 € / 1 Tests
    Sparen 0.14 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Drug of Abuse Rapid Test - Dip Card 7 parameters ist ein immunochromatographischer Ein-Schritt-In-vitro-Test.
Der Schnelltest auf Drogenmissbrauch – Dip Card – basiert auf dem Prinzip einer spezifischen immunchemischen Reaktion zwischen Antikörpern und Antigenen zur Analyse bestimmter Verbindungen in menschlichen Urinproben. Der Test beruht auf dem Wettbewerb um den bindenden Antikörper. Wenn im Urinpräparat ein Medikament vorhanden ist, konkurriert es mit dem Medikamentenkonjugat um die begrenzte Menge an Antikörper-Farbstoff-Konjugat. Wenn die Wirkstoffmenge dem Grenzwert entspricht oder diesen überschreitet, wird die Bindung des Wirkstoffkonjugats an den Antikörper verhindert. Daher zeigt eine positive Urinprobe keinen farbigen Streifen in der Testlinienzone, was auf ein positives Ergebnis hinweist, während das Vorhandensein eines farbigen Streifens ein negatives Ergebnis anzeigt. Im Testfenster ist eine Steuerlinie vorhanden, die als Verfahrenssteuerung dient. Dieser farbige Streifen sollte immer im Kontrolllinienbereich sichtbar sein, wenn das Testgerät ordnungsgemäß gelagert wird und der Test sachgemäß durchgeführt wird.
  • CE-zertifiziert
  • Es dient der qualitativen Bestimmung von Arzneistoffen und Metaboliten in menschlichen Urinproben.
  • Maßgeschneiderte Tests mit individuell angepassten Kombinationen
  • Mehr als 30 Parameter: Amphetamin, Benzodiazepin, Barbiturat, Buprenorphin, Kokain, EDDP, Ketamin, Methamphetamin, MDMA, Methadon, Opiate, Oxycodon, Pencyclidin, THC, Propoxyphen, Tramadol, trizyklisches Antidepressivum, Methylphenidat, Fentanyl, synthetisches Cannabis, Clonazepam, Cotinin, Alkohol
  • Verfälschungsparameter: Oxidationsmittel, Bleichmittel, Pyridiniumchlorochromat, Nitrit, Kreatinin, pH-Wert und spezifisches Gewicht
  • Für diese Referenz gelten folgende Parameter und Grenzwerte: Amphetamin 1000 ng/ml, Buprenorphin 10 ng/ml, Kokain 300 ng/ml, MDMA 500 ng/ml, Methadon 300 ng/ml, Opiate 300 ng/ml, THC 50 ng/ml.
Spezifikation
CE-Zeichen Selbsternannt
Clia Complexity Nicht zutreffend
Nachweisbare Analyten Amphetamin (AMP), Buprenorphin (BUP), Kokain (COC), Methylendioxymethamphetamin (MDMA), Methadon (MTD), Opiate (OPI), Cannibinoide (THC)
Form Gebrauchsfertig (RTU)