Learn More
Buerkle™ Trommelpumpe für Säuren und Laugen
Artikelnummer. 17137908 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
85 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
17137908 85 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17137908 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 57620100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2355.00 €
    2253.56 € / 1 Stück
    Sparen 101.44 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylinderpumpe für schwächere Säuren, wie Salzsäure, Phosphorsäure, Chromsäure, Batteriesäure, Zitronensäure usw.
  •  Motor 230 V
  • Pumpenschlauch PP, Welle Hastelloy C
  • Gewindeanschluss 1 1/4” mit Schlauchanschluss 3/4”
  • 2 m-PVC-Gewebeschlauch 3/4”
  • PP-Pumpendüse
  • PP-Zylinderverschraubung
  • Pumpenhöhe 19 mWS, Pumpenkapazität 85 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Trommelpumpe für Säuren und Laugen
Spannung 230 V
Flussrate 85 l/min
Enthält PVC-Gewebeschlauch mit PP-Pumpendüse
Pumpenrohrlänge 100 cm Eintauchtiefe
Typ Zylinderpumpe
Material Polypropylen (Pumpenschlauch), Hastelloy C (Welle)