Learn More
Buerkle™ Trommelpumpe für konzentrierte Säuren/Laugen
Artikelnummer. 16605205 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
80 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Packungsgröße
16605205 80 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16605205 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 57620201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4850.00 €
    4453.52 € / 1 Stück
    Sparen 396.48 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zylinderpumpe für hochaggressive Säuren und Laugen wie Schwefelsäure, Salpetersäure, Flusssäure, Natriumhypochlorit usw.
  • Motor 230 V
  • PVDF-Pumpenschlauch
  • Gewindeanschluss 1 1/4 in. mit Schlauchanschluss 3/4 in.
  • Spezieller 2 m-Chemikalienschlauch 3/4 in.
  • PVDF-Pumpendüse
  • PP-Zylinderverschraubung
  • Pumpenhöhe 17 mWS, Pumpenkapazität 80 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Electric
Spannung 230 V
Flussrate 80 l/min
Enthält Gewindeanschluss 1 1/4 in. mit Schlauchanschluss 3/4 in.; spezieller 2 m-Chemikalienschlauch 3/4 in.; PVDF-Pumpendüse; PP-Zylinderverschraubung
Pumpenrohrlänge 120 cm
Resistenzeigenschaften Nicht für Salzsäure geeignet
Material PVDF
Produkttyp Drum Pump
Zur Verwendung mit (Geräte) Concentrated Acids/Alkalis, For containers up to ca. 220 liter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Konzentrierte Säuren/Laugen