Beschreibung
- Motor 230 V
- PVDF-Pumpenschlauch
- Gewindeanschluss 1 1/4 in. mit Schlauchanschluss 3/4 in.
- Spezieller 2 m-Chemikalienschlauch 3/4 in.
- PVDF-Pumpendüse
- PP-Zylinderverschraubung
- Pumpenhöhe 17 mWS, Pumpenleistung 80 l/min
Specifications
Specifications
| Anwendungen | Electric |
| Beschreibung | Fasspumpe für hochaggressive Säuren und Laugen |
| Spannung | 230 V |
| Flussrate | 80 l/min |
| Pumpenrohrlänge | 100 cm Eintauchtiefe |
| Resistenzeigenschaften | Alkalis, Detergent, Weak Acid |
| Material | PVDF |
| Produkttyp | Barrel Pump |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | For containers up to 220 L |