Learn More
Buerkle™ Fasspumpe für Lösungsmittel
Artikelnummer. 17669496 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
95 l/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
17669496 95 l/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17669496 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 57630301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5085.00 €
    4860.40 € / 1 Stück
    Sparen 224.60 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasspumpe für hochentzündliche Kohlenwasserstoffe wie Ethanol, Benzin, Butanol, Isopropanol, Kerosin, Methanol usw.
  • Motor 230 V
  • Pumpenrohr aus Edelstahl
  • Spannungsausgleichskabel
  • Schlauch elektrisch leitfähig
  • 2 m Lösungsmittelschlauch 3/4 in.
  • Messing-Pumpendüse
  • PP-Zylinderverschraubung
  • Förderhöhe der Pumpe 14 mWS, Förderleistung der Pumpe 95 l/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Flussrate 95 l/min
Enthält 2 m Lösungsmittelschlauch 3/4 in.; Messing-Pumpendüse; PP-Zylinderverschraubung
Pumpenrohrlänge 100 cm
Resistenzeigenschaften Lösungsmittel
Typ 41 mm Rohrdurchmesser
Zertifizierung/Konformität EC