Learn More
asecos™ Fassgestell mit Auffangwanne, Palette PE
Artikelnummer. 17846516 Alle ansehen Asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
42 kg
49 kg
76 kg
97 kg
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) Packungsgröße
17846516 97 kg 1 Stück
17806516 42 kg 1 Stück
17816516 49 kg 1 Stück
17816416 76 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17846516 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 13126
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Fassgestell mit Auffangwanne aus PE ermöglicht die sichere Lagerung und Befüllung von wassergefährdenden Stoffen aller Gefahrenklassen.
  • Zur Lagerung von Säuren, Laugen und weiteren aggressiven Chemikalien
  • Sichere Abgabe dank überhängendem Auffangbecken
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 47,6 gal.
Kapazität (metrisch) 180 L
Material Stahl
Typ Schlagzeuggestell
Länge (angloamerikanisch) 52,36 in.
Länge (metrisch) 1330.00 mm
Breite (angloamerikanisch) 52,36 in.
Breite (metrisch) 1330.00 mm
Höhe (angloamerikanisch) 61,81 in.
Höhe (metrisch) 1570.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 45,98 in.
Tiefe (metrisch) 1168.00 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 213.85 lb.
Gewicht (metrisch) 97 kg