Description
- Zur Aufbewahrung von Öl, Farbe und Lack.
- Sichere Abgabe dank überhängendem Auffangbecken.
Specifications
Specifications
| Kapazität (angloamerikanisch) | 54,2 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 205 L |
| Material | Stahl |
| Typ | Schlagzeuggestell |
| Länge (angloamerikanisch) | 52,36 in. |
| Länge (metrisch) | 1330.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 52,36 in. |
| Breite (metrisch) | 1330.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 61,81 in. |
| Höhe (metrisch) | 1570.00 mm |
| Show More |