Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Trommelrotor für 6 Kassetten, inkl. Deckel
Artikelnummer. 10299621
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 Kassetten, max. 120 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
10299621 6 Kassetten, max. 120 Mikroröhrchen 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10299621
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 11136
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sigma™ Trommelrotor für Verarbeitung von Mikrotiterplatten, PCR-Platten/-Röhrchen und viele gängigen Systeme für die zentrifugale Filtration und Reinigung.
  • Präzise Fertigung aus modernen, zertifizierten Hochleistungswerkstoffen
  • Kann in fast allen Sigma Zentrifugen kontinuierlich mit maximaler Drehzahl bei +4°C betrieben werden
  • Kann bis zu 50,000 Zyklen mit maximaler Last und bei maximaler Drehzahl verwendet werden
Spezifikation
Typ Trommelrotor
Fassungsvermögen 6 Kassetten, max. 120 Mikroröhrchen
Max. RZB 16,690 x G
Max. Geschwindigkeit 14.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Kassetten Nr. 14000 14002 14020 14021, kompatibel mit Sigma 3-16, Sigma 3-16K, Sigma 3-18K, Sigma 3-18, Sigma 3-16KL, Sigma 3-16P, Sigma 3-30KS, Sigma 3-30KHS, Sigma 3-18KS, Sigma 3-18KHS
Enthält Deckel Nr. 17826