Learn More
Thermo Scientific™ Dry-Bags™ Schlauchverbinder
Artikelnummer. 10557293
Change view
Click to view available options
Anschlussgröße:
77 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlussgröße unitSize
10557293 77 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10557293 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BM9901A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie den Edelstahl-Schlauchverbinder zwischen von Thermo Scientific Peristaltikpumpenschläuchen und dem Füllschlauch von Dry-Bags.
Verbinden Sie Thermo Scientific™ Pumpenschläuche und Thermo Scientific™ Dry-Bags™ einfach mit dem Thermo Scientific Dry-Bags Edelstahl-Schlauchverbinder.
Dieses Produkt kann mit den Pumpen DB2000A und DB3000A verwendet werden.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Vorführung der Peristaltikpumpe und des Zubehörs wünschen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Dry-Bags Schlauchverbinder
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 3,03 in.
Innendurchmesser (metrisch) 77 mm
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit Dry-Bags
Anschlussgröße 77 mm
Enthält Enthält nur den Schlauchverbinder
Produkttyp Zubehör