Learn More
IKA™ Blockthermostat 2
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Spannung:
220 bis 240/115/100 V
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich (metrisch) | Raumtemperatur bis 120 °C |
| Typ | Trockenbad/Block |
| Anzahl Blöcke | 2 |
| Zeitschaltuhr | Ja |
| Breite (metrisch) | 151 mm |
| Höhe (metrisch) | 73 mm |
| Elektrische Anforderungen | 220 bis 240/115/100 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 220 bis 240/115/100 V |
| Wirkleistung | 250 w |
| Frequenz | 50/60 Hz |