Learn More
Grant Instruments™ Dry-Block Heater/Cooler
Artikelnummer. 17705029
Change view
Click to view available options
Röhrchengröße:
1,5 ml
2 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Röhrchengröße unitSize
17705029 2 ml 1 Stück
17795019 1,5 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17705029
Marke: Grant Instruments™ PCH3 12V
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Grant Instruments PCH-1/PCH-2/PCH-3 personal benchtop cooler/heaters are ideal for laboratory applications requiring cooling and heating in microtubes within the temperature setting range of – 10°C to +100°C.
PCH-Kühler/Heizgeräte ermöglichen die Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur bei Schwankungen der Raumtemperatur.
  • Die ausgeklügelte Blockkonstruktion, kombiniert mit einem leistungsstarken Peltier Modul, sorgt für eine sehr schnelle Kühlung und Heizung für einen schnellen Anwendungswechsel und mehr Flexibilität. Außerdem sorgt der Peltier Effekt für effiziente Kühlung und Heizung bei kleinen thermischen Belastungen ohne Einsatz eines Kühlsystems.
  • Das Trockentemperatur-Kontrollsystem sorgt für eine saubere Arbeitsumgebung und reduziert so die Gefahr einer Kontamination oder Probenverdünnung. Ein Peltier System ohne die Vibration der Kühlung oder die Turbulenzen eines Wasserbades ist auch ideal für alle Inkubationen, bei denen stabile Bedingungen wichtig sind.
  • PCH ist ein sehr effektives Werkzeug für die DNA-Probenvorbereitung zur Denaturierung der Elektrophorese. Durch die außergewöhnlich schnelle Aufheizung kann die Denaturierungstemperatur von 95 °C schnell erreicht werden. Der Timer zeigt die Denaturierungszeit an, und die Proben können schnell wieder abgekühlt werden, um die Gele zu laden.
  • Die Kühl-/Heizeinstellung reicht von –10 ºC bis 100 °C, mit sehr schnellen Abkühl- und Aufheizzeiten
  • Stabilität ± 0,1 °C, Gleichförmigkeit ±0,25 °C bei 37 °C
  • Auswahl zwischen zwei Modellen; Kapazität für bis zu 32 Mikroröhrchen in einer Kombination aus zwei Größen: 12 x 1,5 ml plus 20 x 0,5 ml (PCH-1) oder bis zu 20 Mikroröhrchen einer Größe: 20 x 1,5 ml-Röhrchen (PCH-2), bis zu insgesamt 20 x 2 ml-Mikroröhrchen (PCH-3)
  • Praktischer integrierter Reaktions-Timer mit akustischem Alarm
  • Die Trockentemperaturregelung sorgt für eine saubere und vibrationsfreie Arbeitsumgebung
  • Ein 2-zeiliges LCD-Display zeigt deutlich sowohl die eingestellten als auch die tatsächlichen Werte für Temperatur und Zeit an. Funktioniert in Kombination mit einfachen Drucktasten für eine einfache Einrichtung.
  • Flexible Röhrchengrößen und schnelle Aufheiz-/Abkühlzeiten ermöglichen einen schnellen Anwendungswechsel
Anwendungen:
Biowissenschaften – speichert gefrorene Restriktionsenzyme, Nickübersetzungen, Ligationsreaktionen, Restriktionsverdauungen, Proteinsolubilisierung für PAGE, Warmbrütung von Mikrozentrifugenröhrchen für Hybridisierung, Enzymreaktionen und Deaktivierungen.
Klinisch – Kühlblutproben vor der Koagulationsprüfung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Trockenblockheizung/-kühler für 20x 1,5-ml-Mikroröhrchen -10 °C bis +100 °C (Umgebungstemperatur -30 °C Minimum)
Aufnahmevermögen 20 Mikroröhrchen
Steckertyp US-, EU-, UK-, AUS-Stecker
Temperaturbereich (metrisch) Einstellbereich für Kühlung/Heizung zwischen -10 °C und +100 °C
Typ Trockenblock-Heizung/Kühler
Display LCD mit 2 Zeilen, 16 Zeichen
Temperaturstabilität Stabilität ±0,1 °C, Gleichförmigkeit ±0,25 °C bei 37 °C
Zeitschaltuhr 1 min bis 96 h, durchgehend
Röhrchengröße 2 ml
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 32 x 30 x 25 cm
Versandgewicht (metrisch) 4 kg
Gewicht (metrisch) 3,2 kg
Spannung 12 V
Wirkleistung 55 W
Stromstärke 4,4 A