Learn More
Sanplatec™ Trockenaufbewahrung Nicht-Automatik
Artikelnummer. 30245634
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
C-3B
C-3BS
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
30245634 C-3B 1 Stück
16465314 C-3BS 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30245634 Lieferant Sanplatec™ Lieferanten-Nr. 0030
Verfügbar ab: 12-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein nicht-automatischer Exsikkator, der sich hervorragend für Entfeuchtungsanwendungen eignet.
  • Mit einer praktischen Schale für Kieselgel
  • Die Regalböden lassen sich in 8 Stufen im Abstand von 28 mm verstellen, um sie an die Größe der gelagerten Gegenstände anzupassen.
  • Horizontale Bauweise für zusätzliche Stabilität
  • Die Luftfeuchtigkeit im Innenraum ist je nach Raumtemperatur und Einsatzbedingungen leicht unterschiedlich
  • Gehäuse aus PVC, Rahmen aus ABS
  • Weißer Rahmen, transparente Seiten
Spezifikation
Schrankausführung Frontlader
Material PVC, ABS
Produkttyp Exsikkator
Enthält Silicagelschale, 3 Regalböden
Modell C-3B