Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Trockenhalter, klein; stapelbarer Exsikkatorschrank mit Gasspülung
Artikelnummer. 11342104
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0,1 cu.ft.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Packungsgröße
11342104 0,1 cu.ft. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11342104 Lieferant Bel-Art™ SP Scienceware™ Lieferanten-Nr. H420530002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 €
    434.21 € / 1 Stück
    Sparen 90.79 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Platz auf Ihrem Labortisch sparende Trockenlagervorrichtung – für maximale Platznutzung können bis zu 5 Einheiten übereinander gestapelt werden.
  • Ziehen Sie die Schiebetüren in das Fach unter dem Schrank
  • Die hinten angebrachten Gasanschlüsse sind konisch geformt, um Schläuche mit einem Durchmesser von 0,25 bis 0,375 in. aufzunehmen. Innendurchmesser
  • Innenvolumen 0,1 cu. ft..
  • Gasanschlüsse können geschlossen werden, um den Exsikkator mit Standard-Trockenmittelkartuschen 10555044, 11317194, 11867913 zu verwenden
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Schrankausführung Vertikal
Material Polystyrol
Produkttyp Gasspül-Exsikkatoren
Ausführung der Tür Pulldown
Volumen (angloamerikanisch) 0,1 cu.ft.
Länge (angloamerikanisch) 8,25 in.
Länge (metrisch) 21 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,62 in.
Breite (metrisch) 27 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6,75 in.
Höhe (metrisch) 17 cm