Learn More
Bel Art™ Dry-Keeper™ Stapelbarer Trockenschrank
Artikelnummer. 11347200
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
13 Kanister
6 Kanister
Länge (metrisch):
22,3 cm
25,4 cm
Breite (metrisch):
20 cm
25,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
11347200 13 Kanister 25,4 cm 25,4 cm 1 Stück
11362090 6 Kanister 22,3 cm 20 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347200 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. H420530001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stapelbare kompakte Schrankexsikkatoren
Stapelbare kompakte Schrankexsikkatoren
  • Hochschlagfeste Polystyrol-Aufbewahrungsschränke schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit.
  • Die Klapptür gleitet in das untere Fach unterhalb des Schranks.
  • Können bis zu fünffach übereinander gestapelt werden, um den Trockenlagerraum optimal zu nutzen.
  • Kleiner, stapelbarer Exsikkatorschrank:
    • Transparent für einfaches Betrachten der Inhalte.
    • Ein gebrauchsfertiges Glas mit Trockenmittel-Silicagel ist im Lieferumfang enthalten.
    • Die Tür wird mit zwei Rollenriegeln sicher verschlossen.
    • Innenvolumen: 0,14 cu. ft..
    • Abmessungen (L x B x H): 8,25 x 8,88 x 6,75 in. (21 x 22 x 17 cm).
  • Mittelgroßer stapelbarer Exsikkatorschrank:
    • Die Rauchtönung hilft, lichtempfindliche Inhalte zu schützen.
    • Zwei verstellbare, perforierte Regalböden können in 4 Höhen eingestellt werden.
    • Inklusive kleiner Trockenmittelschale.
    • Die Tür wird mit einem Rollenverschluss sicher verschlossen.
    • Innenvolumen: 0,35 cu. ft..
    • Abmessungen (L x B x H): 10 x 10 x 10 in. (25 x 25 x 25 cm).
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Schrankausführung Vertikal (Stapelung)
Material Polystyrol
Produkttyp Exsikkator
Ausführung der Tür Abziehbar gedichtet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, zur Verwendung mit Scienceware™ Trockenmittelkartuschen oder -kanistern
Aufnahmevermögen 13 Kanister
Enthält Kleine Trockenmittelwanne, rauchfarben, zwei Rollenschlösser
Anzahl Einschübe 2 perforiert
Volumen (angloamerikanisch) 0,35 cu. ft.
Abmessungen (L x B) 10 x 10 Zoll (25,4 x 25,4 cm)
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 25,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 25,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 25,4 cm