Learn More
Nabertherm™ Trockenöfen
Artikelnummer. 17348229 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
420 L
450 l
800 l
Reglertyp:
B510
C550
Gehäuse C550
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17348229 450 l C550 1 Stück
17378199 30 l B510 1 Stück
17388199 30 l C550 1 Stück
17398199 30 l R7 1 Stück
17398209 420 L Gehäuse C550 1 Stück
17308219 420 L B510 1 Stück
17318219 420 L R7 1 Stück
17358219 800 l B510 1 Stück
17368219 800 l C550 1 Stück
17378219 800 l R7 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 17348229
Marke: Nabertherm™ TRS455ON
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Zwangslüftung erreichen die Öfen eine sehr gute Temperaturkonstanz.Sie können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung.
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 20 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 420 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 - TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Zwangsumwälzung führt zu einer Temperaturkonstanz nach DIN 17052-1, die besser als +/− 5 °C im leeren Ofen ist (mit geschlossener Abluftklappe).
  • Edelstahl-Ofengehäuse, Materialnr 1.4016 (DIN)
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
Spezifikation
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 450 l
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Abmessungen (T x B x H) innen 550 x 750 x 1100 mm
Abmessungen (L x B x H) 780 x 1000 x 1470 mm
Spannung 400 V
Wirkleistung 6300 W