Learn More
Nabertherm™ Trockenöfen
Artikelnummer. 17378199 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
420 L
450 l
800 l
Reglertyp:
B510
C550
Gehäuse C550
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17378199
Marke: Nabertherm™ TR035LN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Zwangslüftung erreichen die Öfen eine sehr gute Temperaturkonstanz.Sie können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung.
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 20 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 420 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 - TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Zwangsumwälzung führt zu einer Temperaturkonstanz nach DIN 17052-1, die besser als +/− 5 °C im leeren Ofen ist (mit geschlossener Abluftklappe).
  • Edelstahl-Ofengehäuse, Materialnr 1.4016 (DIN)
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
Spezifikation
Reglertyp B510
Kapazität (metrisch) 30 l
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 360 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 570 x 610 x 665 mm
Spannung 230 V
Wirkleistung 2600 W