Learn More
Nabertherm™ Trockenöfen
Artikelnummer. 17388199 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 l
420 L
450 l
800 l
Reglertyp:
B510
C550
Gehäuse C550
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Reglertyp unitSize
17388199 30 l C550 1 Stück
17378199 30 l B510 1 Stück
17398199 30 l R7 1 Stück
17398209 420 L Gehäuse C550 1 Stück
17308219 420 L B510 1 Stück
17318219 420 L R7 1 Stück
17358219 800 l B510 1 Stück
17368219 800 l C550 1 Stück
17378219 800 l R7 1 Stück
17348229 450 l C550 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 17388199
Marke: Nabertherm™ TR035ON
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der Zwangslüftung erreichen die Öfen eine sehr gute Temperaturkonstanz.Sie können für verschiedene Anwendungen verwendet werden, wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung.
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 20 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 420 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 - TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Zwangsumwälzung führt zu einer Temperaturkonstanz nach DIN 17052-1, die besser als +/− 5 °C im leeren Ofen ist (mit geschlossener Abluftklappe).
  • Edelstahl-Ofengehäuse, Materialnr 1.4016 (DIN)
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
Spezifikation
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 30 l
Temperatur (metrisch) 300 °C
Typ Trockenofen
Abmessungen (T x B x H) innen 300 x 360 x 300 mm
Abmessungen (L x B x H) 570 x 610 x 665 mm
Spannung 230 V
Wirkleistung 2600 W