Beschreibung
- Tmax: 300 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | B410 |
| Kapazität (metrisch) | 1050 l |
| Temperatur (metrisch) | 300 °C |
| Max. Einschublast | 14 |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 1200 x 670 x 1400 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1470 x 940 x 1920 mm |