Learn More
Nabertherm™ Trockenschrank
Artikelnummer. p-7187343 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Reglertyp:
B410
R7
Abmessungen (L x B x H):
700 x 610 x 710 mm
900 x 610 x 860 mm
1000 x 780 x 970 mm
1000 x 780 x 1470 mm
1470 x 940 x 1920 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15511122
Marke: Nabertherm™ TR062BN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit ihrer maximalen Arbeitstemperatur von bis zu 300 °C und der forcierten Luftumwälzung erreichen die Trockenschränke eine ausgezeichnete Temperaturgleichmäßigkeit, die sich deutlich von vielen Wettbewerbsmodellen abhebt. Sie lassen sich für viele Aufgaben (z. B. Trocken, Sterilisieren) einsetzen.
  • Tmax: 300 °C
Spezifikation
Reglertyp B410
Kapazität (metrisch) 60 l
Temperatur (metrisch) 300 °C
Max. Einschublast 4
Anzahl Einschübe 1
Abmessungen (T x B x H) innen 450 x 390 x 350 mm
Abmessungen (L x B x H) 700 x 610 x 710 mm