Learn More
Nabertherm™ Trockenofen
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
450 l
1050 l
Reglertyp:
B510
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Max. Temperatur:300 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | B510 |
| Kapazität (metrisch) | 1050 l |
| Temperatur (metrisch) | 300 °C |
| Typ | Trockenofen |
| Max. Einschublast | 14 |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 1200 x 670 x 1400 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 1470 x 940 x 1920 mm |