Learn More
Nabertherm Trockenofen, TR 300 °C-Serie
Artikelnummer. 15998490 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
450 l
1.050 l
Temperaturregelung:
C450
R7
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15998490
Marke: Nabertherm TR452CN
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
  • Höchsttemperatur: 300 °C
  • Arbeitstemperaturbereich: + 5 °C über Raumtemperatur bis zu 300 °C
  • Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer Temperaturgleichförmigkeit, die besser als +/- 5 °C ist
  • Edelstahlkammer, Legierung 304 (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter, siehe Tabelle rechts)
  • Große, weit öffnende Schwenktür, rechts aufklappbar mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
  • Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
  • TR 1050 mit Transportrollen
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
  • PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 450 l
Temperaturregelung C450
Gewicht (metrisch) 235 kg