Learn More
Nabertherm™ Trockenofen, Serie TR LS mit C550-Controller
Artikelnummer. 17318229 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 l
120 l
240 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17318229 60 l 1 Stück
17328229 120 l 1 Stück
17338229 240 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17318229 Lieferant Nabertherm™ Lieferanten-Nr. TRS065ON
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erreicht und behält eine perfekte Temperaturgleichförmigkeit bei. Kann für verschiedene Anwendungen wie Trocknen, Sterilisieren oder Warmlagerung verwendet werden.
  • Höchsttemperatur:260 °C
  • Arbeitstemperaturbereich:+ 5 °C über Raumtemperatur bis zu 260 °°C
  • Die Öfen TR 30 - TR 240 sind als Tischmodelle konzipiert
  • Die Öfen TR 450 und TR 1050 sind als Standmodelle konzipiert
  • Die horizontale Luftzirkulation führt zu einer gleichförmigen Temperatur, die weniger als +/-5 °C schwankt
  • Edelstahlkammer, Legierung (AISI)/(DIN-Materialnr. 1.4301), rostbeständig und leicht zu reinigen
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Großer Griff zum Öffnen und Schließen der Tür
  • Laden in mehreren Schichten mit abnehmbaren Gittern möglich (Anzahl der im Lieferumfang enthaltenen abnehmbaren Gitter siehe Tabelle rechts)
  • Große, weit öffnende Schwenktür, rechts angeschlagen mit Schnellverschluss für Modelle TR 30 - TR 450
  • Doppelte Schwenktür mit Schnellverschluss für TR 1050
  • TR 1050 mit Transportrollen ausgestattet
  • Stufenlos einstellbarer Auspuff an der Rückwand mit Anwendung von vorne
  • PID-Mikroprozessorsteuerung mit Selbstdiagnosesystem
  • Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 1539
Reglertyp C550
Kapazität (metrisch) 60 l
Temperatur (metrisch) Bis zu 260 °C
Gewicht (metrisch) 92 kg