Beschreibung
Schließen Sie DryPro an, um die Messzelle der Excellence Dichtemessgeräte vor einer Einstellung oder Messung gründlich zu trocknen, selbst in feuchten Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Umkehrbar | Nein |
| Enthält | Kieselgel |