Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gebogene Trocknungsröhrchen mit NS-Konus
Artikelnummer. 10007730
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
10007730 NS 14/23 1 Stück
10189600 NS 29/32 1 Stück
10366261 NS 19/26 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10007730 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05337001
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet zum Schutz von Reaktionen vor Feuchtigkeit bei gleichzeitigem Druckausgleich. Die Lenz Laborglasinstrumente™ gebogenen Trocknungsröhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Röhrchen in einem Winkel von 75 ° gebogen
  • In verschiedenen Konusgrößen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Form Gebogen
Produkttyp Trocknungsröhrchen
Anzahl Standard-Konusverbindungen NS 14/23