Learn More
Applied Biosystems™ DS-02 Matrix Standard-Kit, für 3500/3730/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Beschreibung
Beinhaltet
Enthält farbstoffmarkierte Oligonukleotide, die zur Erzeugung der Mehrkomponentenmatrix verwendet werden, die für das SNaPshot™ Multiplex-Kit erforderlich ist
The dye-labeled oligonucleotides included in the Matrix Standard DS-02 set (dR110, dR6G, dTAMRA, dROX, and LIZ) are used to generate the 'multicomponent matrix' required for the SNaPshot Multiplex Kit. The Data Collection software utilizes the multicomponent matrix to automatically correct for the spectral overlap in samples labeled with DS-02 dyes. The kit consists of one tube of matrix standard which is sufficient for a minimum of eight array runs (on a 24 capillary) or two array runs (on a 96 capillary).
Matrixstandards müssen nicht mit jedem Satz Probeninjektionen ausgeführt werden. Der Standard muss nur einmal ausgeführt werden, um eine Matrixdatei zu generieren, die dann auf Proben angewendet wird, die unter ähnlichen Bedingungen ausgeführt werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Matrixstandards finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts oder im Handbuch „Erste Schritte“.
Wird zusammen mit dem SNaPshot Multiplex-Kit auf 3500/3500xl, 3730/3730xl Genanalysatoren und den Genanalysatoren der SeqStudio und SeqStudio Flex Serie verwendet.
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält farbstoffmarkierte Oligonukleotide, die zur Erzeugung der „Mehrkomponentenmatrix' verwendet werden, die für das SNaPshot™ Multiplex-Kit erforderlich ist. Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren. |
| Format | Kit |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SeqStudio™ Genanalysator, 3730 Serie Genanalysator, 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Marker oder Farbstoff | LIZ, dRhodamine 6G, dRhodamine ROX, dRhodamine TAMRA |
| Produkttyp | DS-02 Matrix-Standard-Kit |
| Menge | 1 Array |
| Versandbedingung | Nasseis |