Learn More
IKA™ DS 1 TUBE ATTACHMENT
Artikelnummer. 14841451 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 14841451
Marke: IKA™ 0004524000
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Aufnahmevermögen 1,5 ml
Röhrchenkapazität 1,5 ml
Produkttyp DS 1 Schlauchhalterung
Durchmesser (metrisch) 10 mm