Learn More
IKA™ DS 3 TUBE ATTACHMENT
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 15 ml |
| Röhrchenkapazität | 15 ml |
| Produkttyp | DS 3 Schlauchhalterung |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |