Learn More
IKA™ DS 5 TUBE ATTACHMENT
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 50 ml |
| Röhrchenkapazität | 50 ml |
| Produkttyp | DS 5 Schlauchhalterung |
| Durchmesser (metrisch) | 28 mm |