missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dsDNA Antibody (rDSD/8266), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24019H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
dsDNA Monoclonal antibody specifically detects dsDNA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| dsDNA | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| Double stranded DNA | |
| Nuclei of Burkitt's cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rDSD/8266 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur