Learn More
DSM265, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489486
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489486 50 mg 50 Milligramm
16462828 10 mg 10 Milligramm
16454246 100 mg 100 Milligramm
16412536 25 mg -
16405577 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16489486 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100184
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
DSM265 is a long-duration inhibitor of P. falciparum dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) with an IC50 of 8.9 nM. DSM265 can also inhibit the growth of Pf3D7 parasites with an EC50 of 4.3 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DSM265
Physikalische Form Solid
CAS 1282041-94-4
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12F7N5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (120.39 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 11.11 mg/mL (26.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=NC(C(C)(F)F)=NN2C(NC3=CC=C(S(F)(F)(F)(F)F)C=C3)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 415.33
Formelmasse 415.33
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research