Läs mer
Läs mer
R&D Systems™ DSPC
Beskrivning
DSPC is a phosphatidylcholine, a type of neutral phospholipid with two saturated long-chains (18:0). Commonly used in the generation of micelles, liposomes, lipid nanoparticles (LNPs) and other types of artificial membranes. DSPC is used in formulation of LNPs for nonviral drug delivery systems.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 816-94-4 |
| Menge | 100 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | Lipid Nanoparticles |
| Summenformel | C44H88NO8P |
| Reinheit | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?