missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | dsRNA |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1D3 |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Double-stranded RNA |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?