Learn More
dsRNA Antibody (1D3), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607294 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18607294 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18607294 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP320110PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.17 €
    458.85 € / 0.1 Milliliter
    Sparen 59.32 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
dsRNA Monoclonal specifically detects dsRNA in Multi-species samples. It is validated for ELISA∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen dsRNA
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 1D3
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Double-stranded RNA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Multi-species
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinie Novus