missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
dsRNA Antibody (K1), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-11397PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
dsRNA Monoclonal antibody specifically detects dsRNA in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| dsRNA | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Broad Species Reactivity | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| K1 | |
| Flow Cytometry | |
| Double-stranded RNA | |
| Female DBA/2 mice were injected intraperitonially with a mixture of 50 ug L-dsRNA and 75 ug methylated bovine serum albumin, emulsified in complete Freund's adjuvant. After several boosts spleen cells were fused with Sp2/0-Agl4 myeloma cells to generate the hybridoma clone. | |
| 0.2 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur