Learn More
Thermo Scientific™ DSS (disuccinimidyl suberate), No-Weigh™ Format
Artikelnummer. 15971252 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
8 x 2 mg
10 x 2 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Stück
50 Milligramm
8 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15971252 10 x 2 mg 10 Stück
11831255 8 x 2 mg 8 Stück
10138353 50 mg 50 Milligramm
10540434 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15971252 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A39267
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vernetzen von Aminen mit Aminen mit Disuccinimidylsuberat, das aus NHS-Ester-Gruppen mit einem membrangängigen Spacer mittlerer Länge für die Vernetzung von intrazellulären Proteinen besteht.
Thermo Scientific™ Pierce DSS, auch als Disuccinimidylsuberat bezeichnet, ist ein nicht spaltbarer und membrangängiger Crosslinker, der an jedem Ende eines Spacerarms aus 8 Kohlenstoffen einen aminreaktiven N-Hydroxysuccinimid(NHS)-Ester enthält.
  • Reaktive Gruppen: NHS-Ester (beide Enden)
  • Reaktivität auf: Aminogruppen (primäre Amine)
  • Aminreaktiver Sulfo-NHS-Ester reagiert schnell mit allen Molekülen, die primäre Amine enthalten
  • Membrandurchlässig, ermöglicht intrazelluläre Vernetzung
  • Hochreines Reagenz in kristalliner Form kann zur Herstellung von hochreinen Konjugaten verwendet werden
  • Nicht spaltbar
  • Wasserunlöslich (zuerst in DMF oder DMSO auflösen); siehe auch BS3 (Sulfo-DSS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Reaktivität Amin-Amin
Cleavable Nein
Beschreibung DSS
Molekulargewicht 368,35
PEGyliert Nein
Länge des Spacer-Arms 11,4 Å
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt getrocknet bei 4 °C lagern.
Zellpermeabilität Ja
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Produktlinie No-Weigh
Markierungsmethode Chemische Markierung
Crosslinker-Typ Homobifunktional
Reaktiver Teil NHS-Ester
Abstandshalter Mittel (10 bis 30 Å)
Form Fest
Menge 10 x 2 mg
Löslichkeit DMF, DMSO
Format Standard, Einmalgebrauch
Wasserlöslich Nein
Produkttyp Vernetzer