Learn More
Bandelin Electronic™ DT1028 F Sonorex Digitec Ultraschallbad
Click to view available options
:
DT1028 F Sonorex Digitec Ultraschallbad
Beschreibung
- 115 V, 230 V thermostatisch einstellbar
- Edelstahltank AISI 304
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Tank aus Edelstahl AISI 304 |
| Zeitschaltuhr | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 Min. und unendlich |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung | 115, 230 V |
| Kapazität (metrisch) | 9,5 l (Füllvolumen: 5,8 l) |
| Abmessungen (T x B x H) innen | T x B: 65 x 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenvorbereitung und -entgasung |
| Länge (metrisch) | 500 mm (innen) |
| Modell | DT 1028 F |
| Gewicht (metrisch) | 14 kg |
| Mehr anzeigen |