Learn More
Invitrogen™ DTNB; Ellman's Reagent, 5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoic Acid)
Artikelnummer. 11594726
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11594726
Marke: Invitrogen™ D8451
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DTNB; Ellmans Reagenz, 5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure)
DTNB oder Ellmans Reagenz kann zur Quantifizierung von Thiolen in Proteinen, Zellen und Plasma durch Absorptionsmessungen verwendet werden. Es bildet problemlos ein gemischtes Disulfid mit Thiolen, das die Chromophore 5-Merapto-2-Nitrobenzoesäure (Absorptionsmaximum 410 nm) freisetzt. Nur Protein-Thiole, die für dieses wasserlösliche Reagenz zugänglich sind, werden modifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ellmans-Reagenz
Menge 10 g