Learn More
Invitrogen™ DTX4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15731472 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15731472 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 15731472
Marke: Invitrogen™ PA563699
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: DSTGTIRGPL KTAPSQVIRR QASSMPTGTT MGSPASPPGP NSKTGRVALA TLNRTNLQRL AIAQSRVLIA SGVPTVPVKN LNGSSP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 85%.
DTX4 is a regulator of Notch signaling, a signaling pathway involved in cell-cell communications that regulates a broad spectrum of cell-fate determinations. It functions as an ubiquitin ligase protein in vivo, mediating 'Lys48'-linked polyubiquitination and promoting degradation of TBK1, targeting to TBK1 requires interaction with NLRP4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen DTX4
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen DTX4
Gen-Zugriffsnummer Q6PDK8, Q9Y2E6
Gen-Alias AI449438; BC044798; D930042H13; deltex 4 homolog; deltex 4 homolog (Drosophila); deltex 4, E3 ubiquitin ligase; deltex E3 ubiquitin ligase 4; deltex homolog 4; deltex4; DTX4; E3 ubiquitin-protein ligase DTX4; KIAA0937; LRRGT00037; Protein deltex-4; RING finger protein 155; RING-type E3 ubiquitin transferase DTX4; RNF155
Gensymbole DTX4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human DTX4. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97284).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 207521, 23220
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG