Learn More
DTYMK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00 € - 624.00 €
Spezifikation
| Antigen | DTYMK |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18499841
|
Novus Biologicals
NBP1-91850-25ul |
25 μL |
415.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18474462
|
Novus Biologicals
NBP1-91850 |
0.1 mL |
624.00 €
0.10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DTYMK Polyclonal antibody specifically detects DTYMK in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| DTYMK | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 1841 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CDC8TMPKTYMKPP3731, deoxythymidylate kinase (thymidylate kinase), dTMP kinase, EC 2.7.4.9, FLJ44192, MGC198617, thymidylate kinase | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DLVLFLQLQLADAAKRGAFGHERYENGAFQERALRCFHQLMKDTTLNWKMVDASKSIEAVHEDIRVLSEDAIRTAT | |
| Primary |