missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DTYMK Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17732394
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17732394 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17732394

Marke: Invitrogen™ PA5120995

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive test controls include: 22Rv1, HeLa, HepG2, Raji, MCF7, Mouse bone marrow, Mouse spleen, Rat testis. Immunogen sequence: MAARRGALIV LEGVDRAGKS TQSRKLVEAL CAAGHRAELL RFPERSTEIG KLLSSYLQKK SDVEDHSVHL LFSANRWEQV PLIKEKLSQG VTLVVDRYAF SGVAFTGAKE NFSLDWCKQP DVGLPKPDLV LFLQLQLADA AKRGAFGHER YENGAFQERA LRCFHQLMKD TTLNWKMVDA SKSIEAVHED IRVLSEDAIR TATEKPLGEL WK.

Thymidylate kinase (DTYMK) catalyzes the phosphorylation of dTMP to form dTDP in the dTTP synthesis pathway for DNA synthesis. DTYMK is essential for DNA synthesis and is an important intermediate enzyme in the pathway of many pyrimidine analog drugs, including 5-Fluorouracil (5-FU), the chemotherapeutic drug of choice for several solid tumors. The human DTYMK gene was isolated via functional complementation of a Saccharomyces cerevisiae cell cycle mutant, cdc8. DTYMK mRNA levels and enzyme activities are regulated at the level of cell cycle and cell growth pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DTYMK
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen DTYMK
Gen-Zugriffsnummer P23919, P97930
Gen-Alias AU044245; CDC8; D10Ertd203e; deoxythymidylate kinase; deoxythymidylate kinase (thymidylate kinase); dTMP kinase; DTYMK; mtmk; PP3731; Thymidylate kinase; Tmk; TMPK; TYMK; TYPK
Gensymbole DTYMK
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-212 of human DTYMK (NP_036277.2).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1841, 21915, 301622
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.