Learn More
Fisherbrand™ Dual-Block
Click to view available options
Produkttyp:
D1196, 96-Well
D12384, 384-Well PCR-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Wärmeübertragung
- Eloxiertes Gehäuse für bessere Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erhältlich für mehrere Reagenzglaszahlen und -größen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PCR |
| Produkttyp | D12384, 384-Well PCR-Platte |
| Menge | 1 CT |
| Gewicht | 1 kg |